Learn More
Bis(4-fluorophenyl) sulfone, 98+%
Codice prodotto. 11381687
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11381687 25 g 25g
11371687 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11381687 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L04723.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 383-29-9 | C12H8F2O2S | 254.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 383-29-9
Formula molecolare C12H8F2O2S
Molecular Weight (g/mol) 254.25
Numero MDL MFCD00000350
InChI Key PLVUIVUKKJTSDM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluorophenyl sulfone, bis p-fluorophenyl sulfone, 4,4'-sulfonylbis fluorobenzene, bis 4-fluorophenyl sulfone, 4,4'-difluorodiphenyl sulfone, 4-fluorophenyl sulphone, 4-fluorophenylsulfone, benzene, 1,1'-sulfonylbis 4-fluoro, 4,4'-difluorodiphenyl sulphone
PubChem CID 67842
IUPAC Name 1-fluoro-4-(4-fluorophenyl)sulfonylbenzene
SMILES FC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(4-fluorophenyl) sulfone
Punto di fusione 97°C to 101°C
Odore Odorless
Quantità 25 g
Beilstein 1970911
Peso formulazione 254.25
Percent Purity ≥98%