Learn More
Bis(4-hydroxyphenyl) sulfone, 99%
Codice prodotto. 11413587
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11413587 250 g 250g
11403587 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11413587 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17342.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 80-09-1 | C12H10O4S | 250.27 g/mol
It is a reactant used in epoxy reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is a reactant used in epoxy reactions.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store at room temperature. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 80-09-1
Formula molecolare C12H10O4S
Molecular Weight (g/mol) 250.27
Numero MDL MFCD00002350
InChI Key VPWNQTHUCYMVMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4'-sulfonyldiphenol, bisphenol s, bis 4-hydroxyphenyl sulfone, phenol, 4,4'-sulfonylbis, 4,4'-dihydroxydiphenyl sulfone, 4-hydroxyphenyl sulfone, bis p-hydroxyphenyl sulfone, 4,4'-sulfonylbisphenol, diphone c
PubChem CID 6626
ChEBI CHEBI:34372
IUPAC Name 4-(4-hydroxyphenyl)sulfonylphenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(4-hydroxyphenyl) sulfone
Punto di fusione 245°C to 250°C
Densità 1.366
Quantità 250 g
Beilstein 2052954
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 250.28
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bis(4-hydroxyphenyl) sulfone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,4-Sulfonyldiphenol