Learn More
Bis(4-hydroxyphenyl) Sulfone, TRC
Codice prodotto. 30008339
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30008339 10 g 10g
30006818 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30008339 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB44739010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 80-09-1
Formula molecolare C12 H10 O4 S
Molecular Weight (g/mol) 250.27
Sinonimo Phenol, 4,4'-sulfonyldi- (6CI,8CI), 4,4'-Sulfonylbis[phenol], 1,1'-Sulfonylbis[4-hydroxybenzene], 4,4'-Bisphenol S, 4,4'-Dihydroxydiphenyl sulfone, 4,4'-Sulfonyldiphenol, 4-(4-Hydroxyphenylsulfonyl)phenol, 4-Hydroxyphenyl sulfone, BPS 1, BPS-H, BPS-N, BPS-P, BS 3, BS 3 (phenol), BS-PN, Bis(4-hydroxyphenyl) sulfone, Bis(p-hydroxyphenyl) sulfone, Bisphenol S, Bisphenol S sulfonic acid ester, D 8, Diphone A, Diphone C, Diphone D, Dynamar FC 5166, Ex 1B, NSC 683541, NSC 8712, p,p'-Dihydroxydiphenyl sulfone
IUPAC Name 4-(4-hydroxyphenyl)sulfonylphenol
SMILES Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(O)cc2
Specifica
Materiale o nome chimico Bisphenol S
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C12H10O4S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
Peso formulazione 250.03
Percent Purity >95%