Learn More
Bis(acetonitrile)palladium(II) chloride, 99%
Codice prodotto. 10572801 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mg
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
500mg
5g
Codice prodotto. 10572801
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 14592-56-4 | C4H6Cl2N2Pd | 259.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14592-56-4
Formula molecolare C4H6Cl2N2Pd
Molecular Weight (g/mol) 259.42
Numero MDL MFCD00013122
InChI Key XGPJSRXOBCGBMN-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name palladium(2+) bis(acetonitrile) dichloride
SMILES CC#N.CC#N.Cl[Pd++]Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(acetonitrile)palladium(II) chloride
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 300°C
Colore Brown-Rust to Orange
Analisi elementare 98.5% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3CN)2PdCl2
Quantità 500 mg
Fieser 13,33; 15,28; 16,25; 17,30; 01,1015; 03,254; 04,435
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 259.4
Percent Purity 99%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bis(acetonitrile)palladium(II) chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.