Learn More
Bis(benzonitrile)palladium(II) chloride, 97+%
Codice prodotto. 10358150 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
Codice prodotto. 10358150
Marca: Thermo Scientific Acros 207900010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 14220-64-5 | C14H10Cl2N2Pd | 383.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14220-64-5
Formula molecolare C14H10Cl2N2Pd
Molecular Weight (g/mol) 383.57
Numero MDL MFCD00013123
InChI Key QQPSWGUJSPTOSH-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo bis benzonitrile palladium chloride, bis benzonitrile palladium ii chloride, trans-bis benzonitrile palladium ii chloride, bis benzonitrile palladium ii chloride, 500mg, palladium 2+ bis benzonitrile dichloride
PubChem CID 10271322
IUPAC Name benzonitrile;palladium(2+);dichloride
SMILES Cl[Pd++](Cl)([N]#CC1=CC=CC=C1)[N]#CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(benzonitrile)palladium(II) chloride
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 120.0°C
Colore Orange to Brown
Analisi elementare 99.0% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C6H5CN)2PdCl2
Quantità 1 g
Fieser 01,56; 05,31; 06,45; 09,44; 10,31; 13,34
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene, toluene, chloroform
Peso formulazione 383.55
Percent Purity 97+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bis(benzonitrile)palladium(II) chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H413-Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .