Learn More
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride, Thermo Scientific™
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012547.06
| Quantità | 5g |
|---|
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Packaged under argon
Identificatori chimici
| 1271-19-8 | |
| 248.957 | |
| MKNXBRLZBFVUPV-UHFFFAOYSA-L | |
| 124040768 | |
| [CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Ti+2] |
| C10H10Cl2Ti-2 | |
| MFCD00003723 | |
| Dichlorobis(cyclopentadienyl)titanium; Titanocene dichloride | |
| cyclopenta-1,3-diene;titanium(2+);dichloride |
Specifica
| Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride | |
| 1.60 g/mL | |
| C10H10Cl2Ti-2 | |
| 5g | |
| 14,9482 | |
| It is insoluble in water | |
| [CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Ti+2] | |
| 248.957 | |
| 249 |
| 1271-19-8 | |
| Odorless | |
| MFCD00003723 | |
| Air and moisture sensitive | |
| Dichlorobis(cyclopentadienyl)titanium; Titanocene dichloride | |
| MKNXBRLZBFVUPV-UHFFFAOYSA-L | |
| cyclopenta-1,3-diene;titanium(2+);dichloride | |
| 124040768 |
Sicurezza e movimentazione
- Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..