Learn More
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride, Thermo Scientific™
20.90€
Identificatori chimici
| CAS | 1271-19-8 |
|---|---|
| Formula molecolare | C10H10Cl2Ti-2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 248.957 |
| Numero MDL | MFCD00003723 |
| InChI Key | MKNXBRLZBFVUPV-UHFFFAOYSA-L |
| Sinonimo | Dichlorobis(cyclopentadienyl)titanium; Titanocene dichloride |
| PubChem CID | 124040768 |
| IUPAC Name | cyclopenta-1,3-diene;titanium(2+);dichloride |
| SMILES | [CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Ti+2] |
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Packaged under argon
Identificatori chimici
| 1271-19-8 | |
| 248.957 | |
| MKNXBRLZBFVUPV-UHFFFAOYSA-L | |
| 124040768 | |
| [CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Ti+2] |
| C10H10Cl2Ti-2 | |
| MFCD00003723 | |
| Dichlorobis(cyclopentadienyl)titanium; Titanocene dichloride | |
| cyclopenta-1,3-diene;titanium(2+);dichloride |
Specifica
| Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride | |
| 1.60 g/mL | |
| C10H10Cl2Ti-2 | |
| Air and moisture sensitive | |
| Dichlorobis(cyclopentadienyl)titanium; Titanocene dichloride | |
| MKNXBRLZBFVUPV-UHFFFAOYSA-L | |
| cyclopenta-1,3-diene;titanium(2+);dichloride | |
| 124040768 |
| 1271-19-8 | |
| Odorless | |
| MFCD00003723 | |
| 14,9482 | |
| It is insoluble in water | |
| [CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Ti+2] | |
| 248.957 | |
| 249 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H341-H302-H332-H315-H319-H335
Suspected of causing genetic defects.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 215-035-9
missing translation for 'rtecsNumber' : XR2050000
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
- Packaged under argon
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Argon
- Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..