Learn More
Bis(dibenzylideneacetone)palladium(0)
Produktkod. p-4824625
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek
0.25g
1g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11337547
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 012764.01
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 32005-36-0 | C34H28O2Pd | 575.02 g/mol
Hydrogenation, isomerization, carbonylation, oxidation, C-C bond formation.Bis(dibenzylideneacetone)palladium(0) is used as a reagent for the preparation of allylic substituted cyclopentadienes. It acts as a homogeneous catalyst as well as in the alkylation of allyl acetates by various nucleophiles. Further, it is used in Suzuki reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32005-36-0
Formula molecolare C34H28O2Pd
Molecular Weight (g/mol) 575.02
Numero MDL MFCD00051942
InChI Key UKSZBOKPHAQOMP-SVLSSHOZSA-N
Sinonimo bis dibenzylideneacetone palladium, bis dibenzylideneacetone palladium 0, pd dba 2, 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one; palladium, bis dibenzyldeneacetone palladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium o, palladium 0 bis dibenzylideneacetone, pubchem14428
PubChem CID 6505921
IUPAC Name (1E,4E)-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one;palladium
SMILES [Pd].O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)/C=C/C1=CC=CC=C1.O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)/C=C/C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Materiale o nome chimico Bis(dibenzylideneacetone) palladium(0)
Punto di fusione 135°C (decomposition)
Colore Red to Brown
Quantità 0.25 g
Sensibilità Air and moisture sensitive
Informazioni di solubilità Slightly soluble in CH2Cl2,CHCl3 and benzene.Soluble in dichloromethane,chloroform,1,2-dichloroethane,acetone,acetonitrile and benzene. Insoluble in water.
Peso formulazione 575
Forma fisica Powder
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.