Specifica
| Materiale o nome chimico | Bis(phenylsulfonyl)sulfide |
| Punto di fusione | 129.0°C to 134.0°C |
| Colore | Pink to White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 95% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 1 g |
| Beilstein | 11,III,163 |
| Peso formulazione | 314.41 |
| Percent Purity | 96% |
| Vedi altri risultati |