Learn More
Bis(triphenylphosphine)copper(I) borohydride, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11421940
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11421940
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13730.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16903-61-0
Formula molecolare C36H34BCuP2
Molecular Weight (g/mol) 602.97
Numero MDL MFCD00013219
InChI Key YVXRFTLDBYUBGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis triphenylphosphine copper tetrahydroborate, bis triphenylphosphine copper i borohydride, bis-triphenylphosphino-cuprous borohydride, tetrahydridoboratobis triphenylphosphine copper i, bis triphenylphosphine copper i tetrahydridoborate, bis triphenylphosphine copper tetrahydroborate,? pph3 2cubh4
PubChem CID 10908163
IUPAC Name boron(1-);copper(1+);triphenylphosphane
SMILES [BH4-].[Cu+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(triphenylphosphine)copper(I) borohydride
Punto di fusione ∼175°C (decomposition)
Formula lineare [(C6H5)3P]2CuBH4
Quantità 5 g
Numero UN UN2813
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 602.97