missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bis(triphenylphosphine)copper(I) borohydride, Thermo Scientific™

Codice prodotto. 11441940
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11441940

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13730.22

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 16903-61-0
Formula molecolare C36H34BCuP2
Molecular Weight (g/mol) 602.97
Numero MDL MFCD00013219
InChI Key YVXRFTLDBYUBGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis triphenylphosphine copper tetrahydroborate, bis triphenylphosphine copper i borohydride, bis-triphenylphosphino-cuprous borohydride, tetrahydridoboratobis triphenylphosphine copper i, bis triphenylphosphine copper i tetrahydridoborate, bis triphenylphosphine copper tetrahydroborate,? pph3 2cubh4
PubChem CID 10908163
IUPAC Name boron(1-);copper(1+);triphenylphosphane
SMILES [BH4-].[Cu+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Specifica

Materiale o nome chimico Bis(triphenylphosphine)copper(I) borohydride
Punto di fusione ∼175°C (decomposition)
Formula lineare [(C6H5)3P]2CuBH4
Quantità 100 g
Numero UN UN2813
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 602.97
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato