Learn More
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride, 98%
Codice prodotto. 11944361 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50g
25g
5g
Codice prodotto. 11944361
Marca: Thermo Scientific Acros 299251000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13965-03-2 | C36H30Cl2P2Pd | 701.90 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13965-03-2
Formula molecolare C36H30Cl2P2Pd
Molecular Weight (g/mol) 701.90
Numero MDL MFCD00009593
InChI Key YNHIGQDRGKUECZ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo bis triphenylphosphine palladium ii dichloride, bis triphenylphosphine palladium ii chloride, dichlorobis triphenylphosphine palladium, bis triphenylphosphine palladium chloride, bis triphenylphosphine palladiuml ii dichloride, palladium 2+ ; triphenylphosphane; dichloride, trans-dichlorobis triphenylphosphine palladium ii 1g
PubChem CID 131664180
IUPAC Name ethane;methane;palladium(2+);triphenylphosphane;dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Materiale o nome chimico Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Punto di fusione 260°C
Colore Colorless
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 14.8 to 15.5% (Pd)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [(C6H5)3P]2PdCl2
Quantità 100 g
Fieser 06,59; 07,95; 08,151; 17,111
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 701.89
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Hazard Statement
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H413-Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.