Learn More
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride, for analysis, 15% Pd
Codice prodotto. 10113930 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10113930
Marca: Thermo Scientific Acros 197320010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 13965-03-2 | C36H30Cl2P2Pd | 701.90 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13965-03-2
Formula molecolare C36H30Cl2P2Pd
Molecular Weight (g/mol) 701.90
Numero MDL MFCD00009593
InChI Key YNHIGQDRGKUECZ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo bis triphenylphosphine palladium ii dichloride, bis triphenylphosphine palladium ii chloride, dichlorobis triphenylphosphine palladium, bis triphenylphosphine palladium chloride, bis triphenylphosphine palladiuml ii dichloride, palladium 2+ ; triphenylphosphane; dichloride, trans-dichlorobis triphenylphosphine palladium ii 1g
PubChem CID 131664180
IUPAC Name ethane;methane;palladium(2+);triphenylphosphane;dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Materiale o nome chimico Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Punto di fusione 260°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [(C6H5)3P]2PdCl2
Quantità 1 g
Fieser 06,59; 07,95; 08,151; 17,111
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 701.89
Percent Purity 15% Pd
Grado Analisi
Forma fisica Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Hazard Statement
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H413-Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.