Learn More
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) diacetate, 99%
Codice prodotto. 10092790 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10092790 1 g Bottiglia in vetro 1g
10511081 5 g Bottiglia in vetro 5g
2 options
Codice prodotto. 10092790
Marca: Thermo Scientific Acros 209270010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 14588-08-0 | C40H36O4P2Pd | 749.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14588-08-0
Formula molecolare C40H36O4P2Pd
Molecular Weight (g/mol) 749.09
Numero MDL MFCD00010013
InChI Key YOUIUHDWQIUKAO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo bis triphenylphosphinepalladium acetate
PubChem CID 73357379
IUPAC Name palladium(2+);triphenylphosphanium;diacetate
SMILES CC(=O)O[Pd++]OC(C)=O.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Materiale o nome chimico Bis(triphenylphosphine)palladium(II) diacetate
Nota nome 99%
Punto di fusione 136.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 14% min. (Pd)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [(C6H5)3P]2Pd(O2CCH3)2
Quantità 1 g
Peso formulazione 749.08
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder