Learn More
Thermo Scientific Chemicals BIS-TRIS, 0.2M buffer soln., pH 7.4
Codice prodotto. 15474619
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15474619 250 mL 250mL
15464619 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15474619 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J62209.AK
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6976-37-0 | C8H19NO5 | 209.242 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6976-37-0
Formula molecolare C8H19NO5
Molecular Weight (g/mol) 209.242
Numero MDL MFCD00002853
InChI Key OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81462
ChEBI CHEBI:41250
IUPAC Name 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
SMILES C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
Specifica
Materiale o nome chimico BIS-TRIS
Colore Colorless
Concentrazione 0.2 M
pH 7.5
Forma fisica Liquid
Quantità 250 mL