Learn More
Bis-Tris, ≥98% (Dry Basis), Ultrapure
Codice prodotto. 15815098 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15815098 100 g Plastic bottle 100g
15825098 500 g Plastic bottle 500g
15805268 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15815098 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J12112.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 6976-37-0 | C8H19NO5 | 209.242 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6976-37-0
Formula molecolare C8H19NO5
Molecular Weight (g/mol) 209.242
Numero MDL MFCD00002853
InChI Key OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis[2 to Hydroxyethyl]imino to tris[hydroxymethyl]methane
PubChem CID 81462
ChEBI CHEBI:41250
IUPAC Name 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
SMILES C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
Specifica
Materiale o nome chimico bis[2-Hydroxyethyl]imino-tris[hydroxymethyl]methane
Punto di fusione 102°C to 105°C
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 100 g
Note percentuale saggio Dry basis
Formula lineare (HOCH2CH2)2NC(CH2OH)3
Imballaggio Plastic bottle
Beilstein 2205275
Peso formulazione 209.24
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bis-Tris, Ultrapure, Thermo Scientific
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis-Tris