Specifica
| Materiale o nome chimico | bis[2-Hydroxyethyl]imino-tris[hydroxymethyl]methane |
| Punto di fusione | 102°C to 105°C |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 500 g |
| Formula lineare | (HOCH2CH2)2NC(CH2OH)3 |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Beilstein | 2205275 |
| Peso formulazione | 209.24 |
| Percent Purity | ≥98% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Bis-Tris, Ultrapure, Thermo Scientific
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Bis-Tris