Specifications
| Materiale o nome chimico | Bis-Tris |
| Nota nome | Cell culture reagent |
| Colore | White |
| Da utilizzare con (applicazione) | Electrophoresis |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 25 g |
| Tipo di soluzione | Buffer |
| Peso formulazione | 209.2 |
| Percent Purity | ≥99% |
| Grado | Cell Culture |
Safety and Handling
Product Identifier
- Bis-Tris, Cell Culture Reagent
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: Bis-Tris