Learn More
Bismuth antimonide, 99.99%
Codice prodotto. p-7023451
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11478866
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17014.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12323-19-2 | Bi2Sb2 | 661.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12323-19-2
Formula molecolare Bi2Sb2
Molecular Weight (g/mol) 661.48
Numero MDL MFCD00014196
InChI Key AEMQIQQWIVNHAU-UHFFFAOYSA-N
Specifica
Materiale o nome chimico Bismuth antimonide
Quantità 10 g
Numero UN UN1549
Peso formulazione 330.73
Percent Purity 99.99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bismuth antimonide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .