Learn More
Bismuth hydroxide
Codice prodotto. 10590574 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 10590574
Marca: Thermo Scientific Acros 393290500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10361-43-0 | BiH3O3 | 260.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10361-43-0
Formula molecolare BiH3O3
Molecular Weight (g/mol) 260.00
Numero MDL MFCD00046188
InChI Key TZSXPYWRDWEXHG-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name bismuth(3+) trihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[Bi+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Bismuth hydroxide
Punto di fusione 415.0°C
Colore White to Cream
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Formula lineare Bi(OH)3
Indice di Merck 15, 1267
Informazioni di solubilità Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in acids
Peso formulazione 260
Identificazione Positive
Perdita all'essiccatura 1.0% max.