Learn More
Bismuth hydroxide
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
250g
50g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bismuth hydroxide |
| Punto di fusione | 415.0°C |
| Colore | White to Cream |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 50 g |
| Formula lineare | Bi(OH)3 |
| Indice di Merck | 15, 1267 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in acids |
| Peso formulazione | 260 |
| Identificazione | Positive |
| Vedi altri risultati |