Learn More
Bismuth(III) chloride, 99.999%, (trace metal basis)
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 447°C |
| Materiale o nome chimico | Bismuth(III) chloride |
| Punto di fusione | 230°C to 232°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Quantità | 5 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99.999% |
| Formula lineare | BiCl3 |
| Fieser | 07,24 |
| Indice di Merck | 15, 1264 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Bismuth(III) chloride, anhydrous
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.