Learn More
Bismuth(III) chloride, 99.999%, (trace metal basis)
Codice prodotto. p-3756609 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10185800
Marca: Thermo Scientific Acros 318350050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7787-60-2 | BiCl3 | 315.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7787-60-2
Formula molecolare BiCl3
Molecular Weight (g/mol) 315.33
Numero MDL MFCD00003461
InChI Key JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo bismuth trichloride, bismuth chloride, trichlorobismuthine, trichlorobismuth, bismuth iii chloride, bismuthine, trichloro, trichlorobismute, bismuth lll chloride
PubChem CID 24591
IUPAC Name trichlorobismuthane
SMILES Cl[Bi](Cl)Cl
Specifica
Punti di ebollizione 447°C
Materiale o nome chimico Bismuth(III) chloride
Punto di fusione 230°C to 232°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.999%
Formula lineare BiCl3
Fieser 07,24
Indice di Merck 15, 1264
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in acids,soluble in abs.alcohol,acetone and ethyl acetate
Peso formulazione 315.33
Percent Purity 100.00%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 4.75
Densità 4.7500g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bismuth(III) chloride, anhydrous
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.