Learn More
Bismuth(III) chloride oxide, 98%
Codice prodotto. p-7051071
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
Codice prodotto. 11303988
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040396.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Used as pigment, in manufacture of artificial pearls, dry-cell cathodes | CAS: 7787-59-9 | BiClHO | 261.437 g/mol
Bismuth(III) chloride oxide is used in pharmaceutical industry, in the production of cosmetics, in chemical and metallurgical industries. It is used as pigment, in manufacture of artificial pearls and as a dry-cell cathodes, in photocatalysts for degradation of organic pollutant, in white-light LEDs, in the manufacture of plastics, in the synthesis of methanol, in semiconductor devices such as CCDs or photodiodes and also used in the production of permanent magnets.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7787-59-9
Formula molecolare BiClHO
Molecular Weight (g/mol) 261.437
Numero MDL MFCD00010895
InChI Key BWOROQSFKKODDR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bismuth oxychloride, mearlite, pearl white, bismuthine, chlorooxo, wismutchloridoxid, bismut-chlorid-oxid, biju, bismuth chloride oxide, basic bismuth chloride, wismut iii-chlorid-oxid
PubChem CID 6328152
IUPAC Name oxobismuth;hydrochloride
SMILES O=[Bi].Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Bismuth(III) chloride oxide
Punto di fusione (decomposition)
Colore Brown
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Formula lineare BiOCl
Indice di Merck 14,1263
Informazioni di solubilità Insoluble in water,alcohol; Soluble in acids.
Peso formulazione 260.43
Percent Purity 98%
Odore Odorless
Indice di rifrazione 2.15
Densità 7.72 g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bismuth(III) chloride oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .