Learn More
Bismuth(III) chloride oxide, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11361908
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11361908
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011843.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7787-59-9 | BiClHO | 261.437 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7787-59-9
Formula molecolare BiClHO
Molecular Weight (g/mol) 261.437
Numero MDL MFCD00010895
InChI Key BWOROQSFKKODDR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bismuth oxychloride, mearlite, pearl white, bismuthine, chlorooxo, wismutchloridoxid, bismut-chlorid-oxid, biju, bismuth chloride oxide, basic bismuth chloride, wismut iii-chlorid-oxid
PubChem CID 6328152
IUPAC Name oxobismuth;hydrochloride
SMILES O=[Bi].Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Bismuth(III) chloride oxide
Punto di fusione (decomposition)
Colore Brown
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare BiOCl
Indice di Merck 14,1263
Peso formulazione 260.43
Percent Purity 99.999%
Odore Odorless
Indice di rifrazione 2.15
Densità 7.72 g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bismuth(III) chloride oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .