Learn More
Bismuth(III) fluoride, anhydrous, 99%
Codice prodotto. 11372168
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11372168
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013075.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Manufacturing of bismuth pentafluoride | CAS: 7787-61-3 | BiF3 | 265.976 g/mol
It is used in the manufacturing of bismuth pentafluoride. Bismuth(III) fluoride is an attractive reagent and catalyst in organic synthesis owing to its low cost, and ease of handling. It is also used in polarography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7787-61-3
Formula molecolare BiF3
Molecular Weight (g/mol) 265.976
Numero MDL MFCD00010893
InChI Key BRCWHGIUHLWZBK-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo bismuth fluoride, bismuth iii fluoride, bismuthine, trifluoro, trifluorobismuthine, bismuth trifluoride, bismuth iii trifluoride, acmc-1bd9n, ksc378g8f
PubChem CID 82233
IUPAC Name trifluorobismuthane
SMILES F[Bi](F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Bismuth(III) fluoride
Punto di fusione 727°C
Nota nome Anhydrous
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Numero UN UN3260
Indice di Merck 14,1265
Informazioni di solubilità Insoluble in water; Soluble in HF.
Peso formulazione 265.98
Percent Purity 99%
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.74
Sensibilità Hygroscopic
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bismuth(III) fluoride, anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .