Learn More
Bismuth(III) iodide, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. p-7048477
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
Codice prodotto. 11340869
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010656.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7787-64-6 | BiI3 | 589.69 g/mol
Polycrystalline films of bismuth triiodide are used as beta direct and digital detectors for medical imaging applications. Bismuth(III) iodide is used as an ice nucleant. It is also used in electron microscopy to reveal synapses. Addition of bismuth triiodide has been shown to improve the glass forming ability and thermal stability of Ge-Te-BiI(3) chalcogenide glasses. Solution-processable BiI3 nanosheets have been shown to exhibit the potential to be used as HTLs (Hole Transport Layer) in conventional OPV (organic photovoltaic) devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7787-64-6
Formula molecolare BiI3
Molecular Weight (g/mol) 589.69
Numero MDL MFCD00010894
InChI Key KOECRLKKXSXCPB-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo bismuth iodide, bismuth iii iodide, bismuth triiodide, bismuthine, triiodo, triiodobismuthine, triiodobismuth, bismuth iodide,, ksc179g5d
PubChem CID 111042
SMILES [I-].[I-].[I-].[Bi+3]
Specifica
Punti di ebollizione ∼500°C
Materiale o nome chimico Bismuth(III) iodide
Punto di fusione 408°C
Colore Gray to Black
Forma fisica Lump/Powder
Quantità 2 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3260
Indice di Merck 14,1269
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Highly soluble in ethanol,benzene,toluene and xylene,hydrochloric acid and in hydriodic acid.
IUPAC Name triiodobismuthane
Peso formulazione 589.69
Percent Purity 99.999%
Grado Puratronic
Odore Acidic
Sensibilità Hygroscopic; Light sensitive
Densità 5.778 g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bismuth(III) iodide, Puratronic
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .