Learn More
Bismuth(III) nitrate oxide, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Codice prodotto. p-7048650
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 11396138
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011122.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10361-46-3 | BiNO4 | 286.98 g/mol
Bismuth(III) nitrate oxide is used as an organic chemical synthesis intermediate. It is also used in the spectrophotometric detection of bismuth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10361-46-3
Formula molecolare BiNO4
Molecular Weight (g/mol) 286.98
Numero MDL MFCD00064844
InChI Key OGCYGKRWXWQOAK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Bismuth oxynitrate
IUPAC Name (nitrooxy)bismuthanone
SMILES [O-][N+](=O)O[Bi]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Bismuth(III) nitrate oxide
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1477
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Soluble in acids.
Peso formulazione 286.99
Percent Purity 99.998%
Grado Puratronic
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bismuth nitrate oxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .