Learn More
Bismuth(III) oxide, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. p-7058572
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
Codice prodotto. 11380098
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042863.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1304-76-3 | Bi2O3 | 465.96 g/mol
Bismuth(III) oxide is used in solid-oxide fuel cells. It is also used in optical glasses, to replace lead oxide in whitewares, luxes, varistor formulations and ceramic capacitor formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1304-76-3
Formula molecolare Bi2O3
Molecular Weight (g/mol) 465.96
Numero MDL MFCD00003462
InChI Key TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name dibismuth(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Specifica
Punti di ebollizione ∼1890°C
Materiale o nome chimico Bismuth (III) oxide
Punto di fusione 817°C
Colore Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Indice di Merck 14,1273
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Soluble in acids.
Peso formulazione 465.96
Percent Purity 99.999%
Grado Puratronic
Densità 8.9 g/mL