Learn More
Bismuth(III) selenide, 99.995% (metals basis), Thermo Scientific™
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 047198.03
| Quantità | 1g |
|---|
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identificatori chimici
| 12068-69-8 | |
| MFCD00014200 | |
| dibismuth selenium 2-, dibismuth triselenide, dibismuth 3+ ion triselenide, bismuth selenide,, bismuth iii selenide trace metals basis 10g |
Specifica
| Bismuth(III) selenide | |
| 1g | |
| MFCD00014200 | |
| 14,1278 | |
| Insoluble in water. | |
| 99.999% |
| 12068-69-8 | |
| (metals basis) | |
| UN3283 | |
| dibismuth selenium 2-, dibismuth triselenide, dibismuth 3+ ion triselenide, bismuth selenide,, bismuth iii selenide trace metals basis 10g | |
| 654.84 | |
| 6.82 g/mL |
Sicurezza e movimentazione
- Bismuth(III) selenide
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
- H301-Tossico se ingerito.
- H331-Tossico se inalato.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P403-Conservare in luogo ben ventilato.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .