Learn More
Bismuth(III) sulfide, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11398727
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 11398727
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035834.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1345-07-9 | Bi2S3 | 514.14 g/mol
Bismuth(III) sulfide is used as a starting material to produce other bismuth compounds. It is used in glass industry as a colorant, electronic ceramics, scintillator BGO and in superconductors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1345-07-9
Formula molecolare Bi2S3
Molecular Weight (g/mol) 514.14
Numero MDL MFCD00014204
InChI Key YNRGZHRFBQOYPP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name dibismuth(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[Bi+3].[Bi+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Bismuth(III) sulfide
Colore Black-Brown
Forma fisica Crystals and/or Chunks
Quantità 50 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Soluble in acids.
Peso formulazione 514.15
Percent Purity 99.9%
Densità 7.7 g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bismuth(III) sulfide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .