Learn More
Bismuth(III) sulfide, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 15442287
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 15442287
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045463.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1345-07-9 | Bi2S3 | 514.14 g/mol
Bismuth(III) sulfide is mainly used in solar cells, photodiode array and infrared spectroscopy. It is also applied in the manufacture of other bismuth compounds, additives for free-cutting steels and micro-electronics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1345-07-9
Formula molecolare Bi2S3
Molecular Weight (g/mol) 514.14
Numero MDL MFCD00014204
InChI Key YNRGZHRFBQOYPP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name dibismuth(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[Bi+3].[Bi+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Bismuth(III) sulfide
Colore Gray
Forma fisica Lump
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 99.999% (Metals basis)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 514.15
Densità 7.7 g/cm3
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bismuth(III) sulfide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .