Learn More
Bismuth(III) telluride, Vacuum Deposition Grade, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11392468
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11392468
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014519.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1304-82-1
Bismuth(III) telluride and its alloys (antimony or selenium) posses excellent semiconductor activity, which is used in thermoelectric industry for cooling and energy generation. It increases the speed of microchips and acts as topological insulators in spintronics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1304-82-1
Numero MDL MFCD00014201
Specifica
Materiale o nome chimico Bismuth(III) telluride
Punto di fusione 573°C
Colore Gray
Forma fisica Pieces
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3284
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 800.76
Percent Purity 99.999%
Odore Odorless
Sensibilità Moisture sensitive
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bismuth(III) telluride, Vacuum Deposition Grade
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .