Learn More
Bismuth Indium Tin ingot (Field's metal)
Codice prodotto. 15432797
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
100g
2kg
500g
Codice prodotto. 15432797
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 046895.A3
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Bismuth Indium Tin ingot (Field's metal) is used for die casting and rapid prototyping. It acts as an alternative to Wood's metal which is an eutectic alloy of 50% bismuth, 26.7% lead, 13.3% tin, and 10% cadmium by weight.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bismuth Indium Tin ingot (Field's metal)
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Bi:In:Sn; 32.5:51:16.5 wt%
Quantità 2 kg
Forma Ingot
Informazioni di solubilità Insoluble in water.