Learn More
Bismuth Lead Tin Cadmium ingot (Wood's metal)
Codice prodotto. 11357528
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
100g
2kg
500g
Codice prodotto. 11357528
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 033218.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 8049-22-7 | Cd12Sn2 | 1586.388 g/mol
Wood's metal is useful as a low-melting solder, low-temperature casting metal, high temperature coupling fluid in heat baths, and as a fire-melted valve element in fire sprinkler systems in buildings. It is also used as a filler when bending thin-walled metal tube.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8049-22-7
Formula molecolare Cd12Sn2
Molecular Weight (g/mol) 1586.388
Numero MDL MFCD00198175
InChI Key OIBLPQFTAJDRMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lambda∼2∼-stannane-cadmium 1/6
PubChem CID 71434152
IUPAC Name cadmium;tin
SMILES [Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Sn].[Sn]
Specifica
Materiale o nome chimico Bismuth Lead Tin Cadmium ingot (Wood's metal)
Colore Gray
Punto di fusione 71°C
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Bi:Pb:Sn:Cd; 50:25:12.5:12.5 wt%
Quantità 100 g
Odore Odorless
Forma Ingot
Note percentuale saggio (Wood's metal)
Numero UN UN3077
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bismuth Lead Tin Cadmium ingot (Wood's metal)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione sull'allattamento o attraverso l'allattamento
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H330-Letale se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H362-Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Lead, Cadmium