Learn More
Bismuth Lead Tin Cadmium ingot (Wood's metal)
Descrizione
Wood's metal is useful as a low-melting solder, low-temperature casting metal, high temperature coupling fluid in heat baths, and as a fire-melted valve element in fire sprinkler systems in buildings. It is also used as a filler when bending thin-walled metal tube.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bismuth Lead Tin Cadmium ingot (Wood's metal) |
| Colore | Gray |
| Punto di fusione | 71°C |
| Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso | Bi:Pb:Sn:Cd; 50:25:12.5:12.5 wt% |
| Quantità | 100 g |
| Odore | Odorless |
| Forma | Ingot |
| Note percentuale saggio | (Wood's metal) |
| Numero UN | UN3077 |
| Informazioni di solubilità | Insoluble in water. |
Sicurezza e movimentazione
- Bismuth Lead Tin Cadmium ingot (Wood's metal)
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- cancerogenicità Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione sull'allattamento o attraverso l'allattamento
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H330-Letale se inalato.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- H362-Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Lead, Cadmium