Learn More
Bismuth Lead Tin ingot (Rose's metal)
Codice prodotto. p-7051126
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11378498
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040516.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 56001-37-7 | C10H14N5Na2O14P3 | 567.14 g/mol
Rose's metal was used as the droplet fluid, because it has a low melting point (e460 K). Rose's metal is used as a sample in computer-controlled diffractometer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56001-37-7
Formula molecolare C10H14N5Na2O14P3
Molecular Weight (g/mol) 567.14
Numero MDL MFCD03410297
InChI Key FIZIYLKEXVIRHJ-KHRSEZDTNA-L
Sinonimo guanosine 5'-triphosphate, guanosine-5'-triphosphate disodium salt dihydrate gtp, guanosine-triphosphate, guanosine 5'-triphosphate 4-, gtp 4-, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-hydroxy-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxy phosphonatooxy phosphinate, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-oxo-3h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl phosphate
PubChem CID 131676145
IUPAC Name ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-6,9-dihydro-3H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphonato}oxy)(phosphonatooxy)phosphinate
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Specifica
Materiale o nome chimico Bismuth Lead Tin ingot (Rose's metal)
Punto di fusione 95°C to 96°C
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Bi:Pb:Sn; 50:25:25 wt%
Quantità 100 g
Forma Melting Alloy
Note percentuale saggio (Rose's metal)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bismuth Lead Tin ingot (Rose's metal)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .