Learn More
Bismuth polycrystalline lump, Puratronic™, 99.998% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7049470
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
100g
2kg
500g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11362398
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014442.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-69-9
Formula molecolare Bi
Molecular Weight (g/mol) 208.98
Numero MDL MFCD00134033
InChI Key JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
IUPAC Name bismuth
SMILES [Bi]
Specifica
Materiale o nome chimico Bismuth polycrystalline lump
Quantità 100 g
Odore Odorless
Forma Lump
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.999%
Grado Puratronic