Learn More
Bismuth powder, -325 mesh, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bismuth powder |
| Quantità | 100 g |
| Dimensioni maglia | −325 Mesh |
| Odore | Odorless |
| Peso | Apparent density: 3.2g/cm3 to 4.0g/cm3 |
| Forma | Powder |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Numero UN | UN3089 |
| Percent Purity | 99.5% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Bismuto
- Attenzione
- Solido infiammabile Categoria 2
- H228-Solido infiammabile.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.