Learn More
Bismuth rod, 11mm (0.43in) dia, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11324288
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11324288
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041534.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-69-9
Formula molecolare Bi
Molecular Weight (g/mol) 208.98
Numero MDL MFCD00134033
InChI Key JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
IUPAC Name bismuth
SMILES [Bi]
Specifica
Materiale o nome chimico Bismuth rod
Nota nome 11mm (0.43 in.) dia.
Quantità 25 g
Odore Odorless
Peso ≈9.3g/cm
Forma Rod
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.99%