Learn More
Bismuth subsalicylate, 96%
Codice prodotto. 11383978
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Codice prodotto. 11383978
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040395.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 14882-18-9 | C7H6BiO4 | 363.101 g/mol
To impart pearly surface to cellulose-base, polystyrene, and phenolformaldehyde resins. Typical tap bulk density 0.43g/cm^3Bismuth subsalicylate is used to treat temporary discomforts of the stomach and gastrointestinal tract, such as diarrhea, indigestion, heartburn and nausea. It also acts as an antacid. It is practiced to decrease the number of bowel movements and to make the stool firmer. It is also used to reduce inflammation within the intestine. It is further used in growth media for selective isolation of microorganisms.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14882-18-9
Formula molecolare C7H6BiO4
Molecular Weight (g/mol) 363.101
Numero MDL MFCD00085368
InChI Key QBWLKDFBINPHFT-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo bismuth subsalicylate, bismuth oxysalicylate, wismutsubsalicylat, bismuth oxide salicylate, stabisol, vismut, bismuthi subsalicylas, spiromak forte, pepto-bismol, bismutum subsalicylicum
PubChem CID 16682734
IUPAC Name 1,3,2$l^{2}-benzodioxabismin-4-one;hydrate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)O[Bi]O2.O
Specifica
Materiale o nome chimico Bismuth subsalicylate
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 96%
Informazioni di solubilità Practically insoluble in water,alcoholSoluble in acid and alkali. Insoluble in cold water,ethanol,diethyl ether and n-octanol.
Peso formulazione 362.09
Odore Odorless
Aspetto White powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bismuth subsalicylate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .