Learn More
Bismuth Tin eutectic lump, 99.95% (metals basis)
Codice prodotto. p-7049016
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11381819
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012480.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bismuth Tin eutectic lump
Punto di fusione 138°C
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Bi:Sn; 58:42 wt%
Quantità 25 g
Forma Lump
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero MDL MFCD00143771
Percent Purity 99.95%