Learn More
Bisoprolol Fumarate EP Impurity S, Mikromol™
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
Descrizione
Bisoprolol Fumarate EP Impurity S
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Hydroxybenzaldehyde |
| CAS | 123-08-0 |
| Nomi componenti o analita | 4-Hydroxybenzaldehyde |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C7 H6 O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | 4-Hydroxybenzaldehyde, Bisoprolol Fumarate Imp. S (EP), Bisoprolol Imp. S (EP), Bisoprolol Fumarate Impurity S, Bisoprolol Impurity S, p-Hydroxybenzaldehyde, 4-formylphenol, para-Hydroxybenzaldehyde |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H |
| SMILES | Oc1ccc(C=O)cc1 |
| IUPAC Name | 4-hydroxybenzaldehyde |
| Vedi altri risultati |