missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Bit1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Invitrogen™ PA520167

Codice prodotto. 12888372

  • 530.00€ / 100µg

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

A suggested positive control is A-20 cell lysate. PA5-20167 can be used with blocking peptide PEP-0284.

The protein encoded by this gene is a mitochondrial protein with two putative domains, an N-terminal mitochondrial localization sequence, and a UPF0099 domain. In vitro assays suggest that this protein possesses peptidyl-tRNA hydrolase activity, to release the peptidyl moiety from tRNA, thereby preventing the accumulation of dissociated peptidyl-tRNA that could reduce the efficiency of translation. This protein also plays a role regulating cell survival and death. It promotes survival as part of an integrin-signaling pathway for cells attached to the extracellular matrix characterized by intellectual disability, postnatal microcephaly, progressive cerebellar atrophy, hearing impairment, polyneuropathy, failure to thrive, and organ fibrosis with exocrine pancreas insufficiency. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

Bit1
Polyclonal
Unconjugated
Ptrh2
A230072I16Rik; Bcl-2 inhibitor of transcription; bcl-2 inhibitor of transcription 1; BIT1; CFAP37; CGI-147; cilia and flagella associated protein 37; IMNEPD; OTTHUMP00000205936; peptidyl-tRNA hydrolase 2; peptidyl-tRNA hydrolase 2, mitochondrial; PTH; PTH 2; Pth2; Ptrh2; RGD1306819
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
217057, 287593, 51651
Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Liquid
Western Blot, Immunocytochemistry
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
Q8R2Y8, Q9Y3E5
Ptrh2
A 15 amino acid peptide from near the amino-terminus of human Bit1.
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Promozioni

Promozioni

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato