Learn More
Tocris Bioscience™ BIX 01294
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18023922
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18023922
Marca: Tocris Bioscience™ 3364/10
GLP and G9a inhibitor
GLP and G9a histone lysine methyltransferase inhibitor (IC50 values are 0.7 and 1.7 μM respectively) that displays no activity at other histone methyltransferases up to 37 μM. Modulates H3K9me2 levels in mammalian cells and potentiates induction of pluripotent stem cells from somatic cells in vitro. Also inhibits H3K36 methylation by oncoproteins NSD1, NSD2 and NSD3 (IC50 values are 40 - 112 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1392399-03-9
Formula molecolare C28H41Cl3N6O2
Specifica
Materiale o nome chimico BIX 01294
Quantità 10 mg
Peso formulazione 600.02
Purezza >98%
Peso molecolare 600.03