missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ BIX 01294
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 18045612
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18045612

Marca: Tocris Bioscience™ 3364/50

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

GLP and G9a inhibitor

GLP and G9a histone lysine methyltransferase inhibitor (IC50 values are 0.7 and 1.7 μM respectively) that displays no activity at other histone methyltransferases up to 37 μM. Modulates H3K9me2 levels in mammalian cells and potentiates induction of pluripotent stem cells from somatic cells in vitro. Also inhibits H3K36 methylation by oncoproteins NSD1, NSD2 and NSD3 (IC50 values are 40 - 112 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 1392399-03-9
Formula molecolare C28H41Cl3N6O2

Specifica

Materiale o nome chimico BIX 01294
Quantità 50 mg
Peso formulazione 600.02
Purezza >98%
Peso molecolare 600.03
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato