Learn More
Thermo Scientific™ BIX-02188, 95%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | BIX-02188 |
| CAS | 334949-59-6 |
| Sinonimo | (3 Z)-3-[[[3-[(Dimethylamino)methyl]phenyl]amino]phenylmethylene]-2,3-dihydro-2-oxo-1 H-indole-6-carboxamide |
| Quantità | 100 mg |
| Formula molecolare | C25 H24 N4 O2 |
| Peso formulazione | 412.49 |
| Forma fisica | Solid |
| Product Type | Reagent |
| Purezza | 95% |