missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BIX 02565, MedChemExpress

Codice prodotto. 16463037
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
2mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16463037

Marca: Medchem Express HY16104

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress BIX 02565 is a potent ribosomal S6 kinase 2 (RSK2) inhibitor with IC50 of 1.1 nM.

BIX 02565 is a potent ribosomal S6 kinase 2 (RSK2) inhibitor with IC50 of 1.1 nM.

Specifica

Materiale o nome chimico BIX 02565
CAS 1311367-27-7
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H30N6O2
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 20.75 mg/mL (45.25 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=CC2=C(C=C1)C=C3N2[C@H](C)CCNC3=O)NC4=NC5=CC=CC=C5N4CCCN(C)C
Molecular Weight (g/mol) 458.56
Peso formulazione 458.56
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato