Learn More
PEPperCHIP™ BK Polyomavirus Antigen Microarray
Codice prodotto. 16367748
Click to view available options
:
Quantity: 1 Slide
Codice prodotto. 16367748
Marca: PEPperCHIP™ SPC.002.001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
BK Polyomavirus Antigen Microarray with 1836 virus specific peptides printed in duplicate. The microarray can be used for epitope mapping, serum screening or biomarker discovery.
  • Microarray Content: Small T antigen, Large T antigen, Major capsid proteins VP1, VP2, and VP3
  • Peptide Length/Overlap: 15 aa/ 14 aa
  • Number of Peptides: 1836 printed in duplicate and HA, polio and c-Myc control peptides
Specifica
Rivestimento PEGMA/PMMA
Descrizione 2 array copies per microarray
Quantità 1 Slide
Method of Attachment Combinatorial peptide synthesis by amino acid laser printing
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015
Colore Transparent
Status giuridico RUO
Codice a barre Individual barcode for each microarray
Materiale Microscopic Glass
Tipo High-density Peptide Microarray
Da utilizzare con (applicazione) Antibody validation, epitope mapping, serum screening, biomarker discovery
Sterilità Non-sterile
Dimensions (LxW) 75.4 x 25 mm