Learn More
UVP BL-15 UV Inspection Lamp Replacement Tube
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
434.8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Wattage | 15 W |
| Wavelength | 365 nm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | UVP™ BL-15 UV inspection lamp |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 17.12 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 434.8 mm |
| Quantità confezione | 1 Ea. |